Zirkonium(IV)oxid 18% water Stabilised, colloidal dispersion
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Zirkon(IV)oxid, Zirkondioxid
Stabilisierung: 1.3% Y2O3
40123.36 40123.A4
40123.36EA 106 EUR
40123.36 40123.A4
Zirkonium(IV)oxid 18% water Stabilised, colloidal dispersion
Zirkonium(IV)oxid
stabilized with 1.3% yttrium oxide
CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2/Y2O3 Physical Form: 0.1 Micron Particles in Liquid MDL No.: MFCD00011310
Applications: In ceramic industry
Formel: O₂Zr
Molecular Weight: 123.22 g/mol
Siedepunkt: 4300
Schmelzpunkt: 2680
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180