Gadolinium(III) carbonate hydrate ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
40254.06
40254.14
40254.06EA
49
EUR
40254.06
40254.14
Gadolinium(III) carbonate hydrate ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Gadolinium(III) carbonate hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 38245-36-2
Molecular Formula: Gd2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 494.53(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00150240
Formel:
Gd₂(CO₃)₃.xH₂O Molecular Weight: 494,53 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150240 CAS-Nummer: 38245-36-2 EINECS: 227-583-6 |