Schwefel in Schweröl-Standardlösungen, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45317.AEEA 97.7 EUR
45317.AE 45318.AE 40359.AE 41736.AE 41735.AE 41734.AE 40355.AE 40356.AE 45350.AE 40358.AE 40354.AE 40351.AE 40352.AE 40353.AE 40350.AE 40349.AE 40348.AE 45351.AE 40346.AE 40347.AE 40345.AE 40344.AE 40360.AE 40361.AE
Schwefel in Schweröl-Standardlösungen, Specpure®
Standards Mineralölindustrie-Standards
Specpure® Kalibrierungsstandards, speziell für die Analyse von Schwefel in Mineralölprodukten mittels Röntgenfluoreszenzspektrometrie.
Physikalische Form: Flüssigkeit
MDL Nr.: MFCD00804270