Chlor in Schweröl-Standardlösungen, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40548.AE 40553.AE 40558.AE 42185.AE 40549.AE 40551.AE 42184.AE
40548.AEEA 161 EUR
40548.AE 40553.AE 40558.AE 42185.AE 40549.AE 40551.AE 42184.AE
Chlor in Schweröl-Standardlösungen, Specpure®
Standards Mineralölindustrie-Standards
Specpure® Kalibrierungs-Standards, speziell für die Analyse von Chlor in Mineralölprodukten mittels Röntgenfluoreszenzspektrometrie.
Die Herstellung dieser Standards erfolgt gravimetrisch unter Verwendung von Waagen, die mit NIST-verfolgbaren Gewichten routinemäßig kalibriert wurden. Das Matrixöl für diese Standards ist ein Mineralöl mit einer Viskosität von 75 cSt. Allen Specpure® Standards ist ein Analysezertifikat beigelegt, in dem die tatsächliche Konzentration und die NIST-Verfolgbarkeit dokumentiert sind.
Für die Standards wird Stabilität für ein Jahr ab Lieferdatum garantiert, vorausgesetzt, ihre Lagerung erfolgt in fest verschlossenem Zustand und unter normalen Laborbedingungen.
MDL-Nr. MFCD02264398