Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
40665.06 40665.14
40665.06EA 37.3 EUR
40665.06 40665.14
Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 64438-53-5 Molecular Formula: C15H21O6Sm.xH2O Formula Weight: 447.68(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00792904
Formel: C₁₅H₂₁O₆Sm·xH₂O
Molecular Weight: 447,68 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792904
CAS-Nummer: 64438-53-5
EINECS: 238-632-6