Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 88,000-97,000 87-89%, hohes molekulares Gewicht, hydrolysiert
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: PVOH, PVA, Mowiol®
41240.14 41240.22 41240.36
41240.14EA 22.9 EUR
41240.14 41240.22 41240.36
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 88,000-97,000 87-89%, hohes molekulares Gewicht, hydrolysiert
Polyvinylalkohol
CAS No.: 9002-89-5 Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n Physical Form: Solid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00081922
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5