Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 57,000-66,000 98-99%, mittleres molekulares Gewicht, hydrolysiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: PVOH, PVA, Mowiol®
41242.14 41242.22 41242.36
41242.14EA 39.3 EUR
41242.14 41242.22 41242.36
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 57,000-66,000 98-99%, mittleres molekulares Gewicht, hydrolysiert
Polyvinylalkohol
Purity: 98-99% CAS No.: 9002-89-5 Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n Odour: Odourless MDL No.: MFCD00081922
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5