Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct ≥98% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
41269.03 41269.06
41269.03EA 60.3 EUR
41269.03 41269.06
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct ≥98% (Metall-Basis)
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct
Purity: 98% CAS No.: 132951-93-0 Molecular Formula: Sn[OCH(CH3)2]4.C3H7OH Formula Weight: 414.15 Physical Form: Wet solid Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: ca 130° dec. Boiling Point: 131°/1.6mm MDL No.: MFCD00145408
Formel: Sn[OCH(CH₃)₂]₄·C₃H₇OH
Molecular Weight: 414,15 g/mol
Siedepunkt: 131 °C (1,6 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼ 130 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145408
CAS-Nummer: 132951-93-0