Tungsten zirconium oxide ≥99,7% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 0,3% Hf)
Lieferant: Thermo Scientific
41375.18 41375.30
41375.18EA 379 EUR
41375.18 41375.30
Tungsten zirconium oxide ≥99,7% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 0,3% Hf)
Tungsten zirconium oxide
Purity: 99.7% CAS No.: 16853-74-0 Molecular Formula: ZrW2O8 Formula Weight: 586.92 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 5.10 Appearance: White to pale green Odour: Odourless MDL No.: MFCD00168096
Formel: ZrW₂O₈
Molecular Weight: 586,92 g/mol
Dichte: 5,10
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00168096
CAS-Nummer: 16853-74-0
EINECS: 240-876-3