Silbercarbonat ∼ 0,7 mmole Ag₂CO₃/g auf Kieselgur
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
18202.W5 18202.W9
18202.W5EA 208 EUR
18202.W5 18202.W9
Silbercarbonat ∼ 0,7 mmole Ag₂CO₃/g auf Kieselgur
Silbercarbonat
∼0.7 mmole Ag₂CO₃/g reagent
CAS No.: 534-16-7 Molecular Formula: Ag2CO3/Celite Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003403
Oxidizing agent for alcohols, diols/triols, hydroquinones, and amines.
Formel: CAg₂O₃
Molecular Weight: 275,75 g/mol
Schmelzpunkt: 210…218 °C
Dichte: 5,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003403
CAS-Nummer: 534-16-7
EINECS: 208-590-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08650