Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 550
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Methoxypolyethylene glycols, Methoxy poly(ethylene glycol), PEG MME, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mPEG, Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 1000, m-PEG-OH
41561.22
41561.36
41561.22EA
53
EUR
41561.22
41561.36
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 550
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS No.: 9004-74-4
Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOH
Flash Point:
Formel:
CH₃(OCH₂CH₂)nOH Schmelzpunkt: 18…20 °C Dichte: 1,10 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084416 CAS-Nummer: 9004-74-4 |