Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 750
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Methoxypolyethylene glycols, Methoxy poly(ethylene glycol), PEG MME, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mPEG, Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 1000, m-PEG-OH
41562.22 41562.36
41562.22EA 48.7 EUR
41562.22 41562.36
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 750
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS No.: 9004-74-4 Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOH Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Low melting solid Density: 1.10 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 28-32° MDL No.: MFCD00084416
Formel: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Dichte: 1,10
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084416
CAS-Nummer: 9004-74-4