Polyvinylpyrrolidone cross-linked
Lieferant: Thermo Scientific
41631.36EA 235 EUR
41631.36 41631.22
Polyvinylpyrrolidone cross-linked
Polyvinylpyrrolidone cross-linked
Formel: C₆H₉NO
Molecular Weight: 111,144 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149016
CAS-Nummer: 25249-54-1