Cobalt titanate (<0,15% Ni) ≥99,8% (Metall-Basis ausgeschlossen Ni)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
41670.18 41670.30
41670.18EA 107 EUR
41670.18 41670.30
Cobalt titanate (<0,15% Ni) ≥99,8% (Metall-Basis ausgeschlossen Ni)
Cobalt titanate
Purity: 99.8% CAS No.: 12017-01-5 Molecular Formula: CoTiO3, may contain small amounts of other phases Formula Weight: 154.83 Physical Form: -325 Mesh Powder MDL No.: MFCD00016022
Formel: CoO₃Ti
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016022
CAS-Nummer: 12017-01-5
EINECS: 234-615-2