Palladium 5% auf Aluminiumoxid, Plätzchen 3 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41825.14
41825.22
41825.06
41825.14EA
427
EUR
41825.14
41825.22
41825.06
Palladium 5% auf Aluminiumoxid, Plätzchen 3 mm
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03613602
Applications: Hydrogen removal "getter"
Formel:
Pd Molecular Weight: 106.420 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 |