Polyimide, Film, Dicke 0.008 mm
Lieferant: Thermo Scientific
41896.GH 41896.GT 41896.HB
41896.GHEA 225 EUR
41896.GH 41896.GT 41896.HB
Polyimide, Film, Dicke 0.008 mm
Polyimide
CAS No.: 62929-02-6 Physical Form: ≈0.1136g/100x100mm MDL No.: MFCD00677744
Formel: C₃₅H₂₈N₂O₇
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01868102
CAS-Nummer: 62929-02-6