Polyimide, Film, Breite 20 mm, Dicke 0.025 mm
Lieferant: Thermo Scientific
41898.3Z
41898.3ZEA
0
EUR
41898.3Z
Polyimide, Film, Breite 20 mm, Dicke 0.025 mm
Polyimide
CAS No.: 62929-02-6
MDL No.: MFCD00677744
Formel:
C₃₅H₂₈N₂O₇ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01868102 CAS-Nummer: 62929-02-6 |