Europium(III) phosphate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
41989.03
41989.06
41989.03EA
52.2
EUR
41989.03
41989.06
Europium(III) phosphate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Europium(III) phosphate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14913-20-3
Molecular Formula: EuO4P.xH2O
Formula Weight: 246.93(anhy)
Physical Form: Chunks/powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD05664261
Formel:
EuO₄P·xH₂O Molecular Weight: 246,93 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664261 CAS-Nummer: 14913-20-3 EINECS: 236-901-2 |