Yttrium(III) phosphate hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
41991.04
41991.09
41991.04EA
54.1
EUR
41991.04
41991.09
Yttrium(III) phosphate hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Yttrium(III) phosphate hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 34054-55-2
Molecular Formula: YPO4.xH2O
Formula Weight: 183.88(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00049782
Formel:
YPO₄·xH₂O Molecular Weight: 183,88 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049782 CAS-Nummer: 34054-55-2 |