Eicosanedioic acid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42004.04
42004.09
42004.18
42004.30
42004.04EA
44.8
EUR
42004.04
42004.09
42004.18
42004.30
Eicosanedioic acid
Eicosanedioic acid
CAS No.: 2424-92-2
Molecular Formula: C20H38O4
Formula Weight: 342.52
Physical Form: Powder
Melting Point: 127°
MDL No.: MFCD00059627
Formel:
C₂₀H₃₈O₄ Schmelzpunkt: 127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059627 CAS-Nummer: 2424-92-2 |