Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 770
Lieferant: Thermo Scientific
42497.AD 42497.AK 42497.K2
42497.ADEA 37.1 EUR
42497.AD 42497.AK 42497.K2
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 770
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6 Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3 Flash Point: 135°(275°F) Physical Form: Liquid Density: 0.918 Refractive Index: 1.3970 Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -40° Boiling Point: 205° MDL No.: MFCD00148360
Formel: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃
Siedepunkt: >205 °C
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,918
Flammpunkt: 135 °C (275 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148360
CAS-Nummer: 9016-00-6