Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 2000
Lieferant: Thermo Scientific
42499.AD 42499.AK 42499.K2
42499.ADEA 36.5 EUR
42499.AD 42499.AK 42499.K2
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 2000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6 Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3 Flash Point: 232°(450°F) Physical Form: Liquid Density: 0.966 Refractive Index: 1.4000 Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -40° Boiling Point: 205° MDL No.: MFCD00148360
Formel: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃
Siedepunkt: >205 °C
Schmelzpunkt: < –40 °C
Dichte: 0,966
Flammpunkt: 232 °C (450 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148360
CAS-Nummer: 9016-00-6