Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 4000
Lieferant: Thermo Scientific
42500.AD 42500.AK 42500.K2
42500.ADEA 34.2 EUR
42500.AD 42500.AK 42500.K2
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 4000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6 Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3 Flash Point: 285°(545°F) Physical Form: Viscous liquid Density: 0.960 Refractive Index: 1.4015 Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -40° Boiling Point: 225° MDL No.: MFCD00148360
Formel: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃
Siedepunkt: >225 °C
Schmelzpunkt: < –40 °C
Dichte: 0,960
Flammpunkt: 285 °C (545 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148360
CAS-Nummer: 9016-00-6