Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 9000
Lieferant: Thermo Scientific
42502.AD
42502.AK
42502.K2
42502.ADEA
33.5
EUR
42502.AD
42502.AK
42502.K2
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 9000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6
Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3
Flash Point: 315°(599°F)
Physical Form: Viscous liquid
Density: 0.968
Refractive Index: 1.4030
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃ Siedepunkt: >205 °C Schmelzpunkt: < –40 °C Dichte: 0,968 Flammpunkt: 315 °C (599 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148360 CAS-Nummer: 9016-00-6 |