Palladium hydroxide auf Kohlenstoff (Pearlman's catalyst) mit 50 % Wasser benetzt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42578.04 42578.09 42578.18
42578.04EA 161 EUR
42578.04 42578.09 42578.18
Palladium hydroxide auf Kohlenstoff (Pearlman's catalyst) mit 50 % Wasser benetzt
Palladium hydroxide
CAS No.: 12135-22-7 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064599
Applications: Hydrogenolysis of benzyl-nitrogen bonds
Formel: H₂O₂Pd
Molecular Weight: 140,435 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064599
CAS-Nummer: 12135-22-7
EINECS: 235-219-2