Zirkonium(II)oxid polimerische Anzeichen
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
42766.14 42766.22
42766.14EA 164 EUR
42766.14 42766.22
Zirkonium(II)oxid polimerische Anzeichen
Zirkonium(II)oxid
Physical Form: Viscous liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow to brown Odour: Alcohol-like Solubility: Soluble in alcohols UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00011310
Applications: Preparation of zirconium oxide films, solid electrolyte
Formel: OZr
Molecular Weight: 107,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 12036-01-0
UN: 1993
ADR: 3,III