Poly(vinylbenzyl chloride)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
43067.09 43067.18 43067.04
43067.09EA 128 EUR
43067.09 43067.18 43067.04
Poly(vinylbenzyl chloride)
Poly(vinylbenzyl chloride)
CAS No.: 9080-67-5 Molecular Formula: -[CH2CH(C6H4CH2Cl-]n Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00135445
Formel: -[CH₂CH(C₆H₄CH₂Cl-]n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135445
CAS-Nummer: 9080-67-5