Palladium 5% auf Calciumcarbonat verwendbar als Katalysator mit Blei vergiftet Type A306060-5
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43172.14 43172.06 43172.22
43172.14EA 414 EUR
43172.14 43172.06 43172.22
Palladium 5% auf Calciumcarbonat verwendbar als Katalysator mit Blei vergiftet Type A306060-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Powder UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD03427452
Applications: Selective hydrogenation
Formel: Pd
Molecular Weight: 106.420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
UN: 3077
ADR: 9 III