Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane), M.W. 2,400
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
43228.22 43228.14
43228.22EA 378 EUR
43228.22 43228.14
Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane), M.W. 2,400
Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane)
CAS No.: 63148-56-1 Molecular Formula: [-Si(CH3)(CH3CH2CF3)O-]n Flash Point: 260°(500°F) Physical Form: Liquid Density: 1.25 Refractive Index: 1.381 Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00241477
Applications: Fluorosilicone lubricant
Formel: [-Si(CH₃)(CH₃CH₂CF₃)O-]n
Dichte: 1.25
Flammpunkt: 260 °C (500 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00241477
CAS-Nummer: 63148-56-1