Paraformaldehyde 16% (w/v) in wässriger Lösung methanolfrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd
43368.9L
43368.9M
43368.9LEA
54
EUR
43368.9L
43368.9M
Paraformaldehyde 16% (w/v) in wässriger Lösung methanolfrei
Formaldehyd
Solution is micro-filtered and supplied in ampules. RNase and DNase free.
CAS No.: 30525-89-4
Molecular Formula: (CH2O)n
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
MDL No.: MFCD00133991
Formel:
CH₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003274 CAS-Nummer: 50-00-0 UN: 3334 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Concentration (w/v) | 15.5 to 16.5% |
Appearance | Clear colourless liquid |