Gallium(III)nitrat -Lösung (9 - 10% Ga) (w/w)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Galliumtrinitrat
43484.30 43484.18
43484.30EA 708 EUR
43484.30 43484.18
Gallium(III)nitrat -Lösung (9 - 10% Ga) (w/w)
Gallium trinitrate
Purity: 9-10% CAS No.: 13494-90-1 Molecular Formula: Ga(NO3)3 Formula Weight: 255.73 Physical Form: Liquid UN No.: UN3218 MDL No.: MFCD00011016
Formel: GaN₃O₉
Molecular Weight: 255.74 g/mol
Schmelzpunkt: 110
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011016
CAS-Nummer: 13494-90-1
EINECS: 236-815-5
UN: 3218
ADR: 5.1 III