Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 410
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
43669.AD 43669.K2 43669.AK
43669.ADEA 54.4 EUR
43669.AD 43669.K2 43669.AK
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 410
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6 Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O))nSi(CH3)3 Flash Point: 70°(158°F) Physical Form: Liquid Density: 0.88 Refractive Index: 1.3900 Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -40° Boiling Point: 85-105°/2-4mm MDL No.: MFCD00148360
Formel: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃
Siedepunkt: 85…105 °C (2…4 mmHg)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,88
Flammpunkt: 70 °C (158 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148360
CAS-Nummer: 9016-00-6