Zirkonium(II)oxid Katalysatorträger
Lieferant: Thermo Scientific
43815.22 43815.A4 43815.36
43815.22EA 86.6 EUR
43815.22 43815.A4 43815.36
Zirkonium(II)oxid Katalysatorträger
Zirkonium(II)oxid
Physical Form: 1/8" Pellets Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011310
Applications: Catalyst carrier
Formel: OZr
Molecular Weight: 107,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 12036-01-0
EINECS: 215-227-2