Fullerene nanotube mehrwandig 20 nm OD, Länge 5-20 micron
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
43839.MD
43839.MF
43839.MDEA
176
EUR
43839.MD
43839.MF
Fullerene nanotube mehrwandig 20 nm OD, Länge 5-20 micron
Fullerene nanotube
CAS No.: 308068-56-6
Physical Form: -270 mesh powder
Appearance: Black
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00133992
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 308068-56-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III |