Polymethacrylsäuremethylester 600 micron
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Methacrylic Acid Methyl Ester Polymer, Methyl Methacrylate Polymer, PMMA
43969.18 43969.30
43969.18EA 91.8 EUR
43969.18 43969.30
Polymethacrylsäuremethylester 600 micron
Polymethacrylsäuremethylester
CAS No.: 9011-14-7 Molecular Formula: [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00134349
Formel: C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134349
CAS-Nummer: 9011-14-7