Polymethacrylsäuremethylester
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methacrylic Acid Methyl Ester Polymer, Methyl Methacrylate Polymer, PMMA
43982.18
43982.30
43982.A1
43982.18EA
49.4
EUR
43982.18
43982.30
43982.A1
Polymethacrylsäuremethylester
Polymethacrylsäuremethylester
CAS No.: 9011-14-7
Molecular Formula: [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point:
Formel:
C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n) Schmelzpunkt: >150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134349 CAS-Nummer: 9011-14-7 |