Palladium 5% auf Aktivkohle-Pulver standard mit 50 % Wasser benetzt säurehaltiger Katalysator, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44142.09 44142.18 44142.30
44142.09EA 165 EUR
44142.09 44142.18 44142.30
Palladium 5% auf Aktivkohle-Pulver standard mit 50 % Wasser benetzt säurehaltiger Katalysator, reduziert
Palladium
Applications: Hydrogenation of aromatic and aliphatic nitro groups, reductive alkylation/amination, hydrogenation of aromatic carbonyls, olefins, nitriles
Physical Form: 900-1100 m²/g Odor: Odourless
Applications: Hydrogenation of aromatic and aliphatic nitro groups, reductive alkylation/amination, hydrogenation of aromatic carbonyls, olefins, nitriles
Formel: Pd
Molecular Weight: 106.420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3