Fullerene nanotube mehrwandig 20-50 nm OD, Länge 5-20 micron
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Fullerene carbon nanotube
44192.03 44192.06
44192.03EA 246 EUR
44192.03 44192.06
Fullerene nanotube mehrwandig 20-50 nm OD, Länge 5-20 micron
Fullerene nanotube
CAS No.: 308068-56-6 Physical Form: Powder Appearance: Black UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00133992
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 308068-56-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III