Palladium 10% auf Aktivkohle-Pulver standard mit 50 % Wasser benetzt, reduziert Type 58
Lieferant: Thermo Scientific
44350.06 44350.14 44350.22
44350.06EA 165 EUR
44350.06 44350.14 44350.22
Palladium 10% auf Aktivkohle-Pulver standard mit 50 % Wasser benetzt, reduziert Type 58
Palladium
Appearance: Black Odour: Odourless
Applications: Hydrogenation of aromatic and aliphatic nitro groups, reductive alkylation/amination, hydrogenation of aromatic nitrites to 1° amines
Formel: Pd
Molecular Weight: 106,420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03457879
CAS-Nummer: 7440-05-3