Kieselgel, Granulat -6+16 mesh trocknungsfördernd, mit Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44389.30
44389.A1
44389.A7
44389.30EA
44.5
EUR
44389.30
44389.A1
44389.A7
Kieselgel, Granulat -6+16 mesh trocknungsfördernd, mit Indikator
Silica gel
Re-use after being saturated with water by heating to 121 °C for approximately 8 hours
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: Granules
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue to red
Odour: Odourless
pH: 6
MDL No.: MFCD00011232
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 Schmelzpunkt: 1710 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |