Trityl chloride resin 0,5 - 2,5 mmol/g auf Poly(styrol-divinylbenzol), 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trityl chloride, polymer-supported, Chlorodiphenylmethyl Polystyrene resin
44397.03 44397.06 44397.14
44397.03EA 51.5 EUR
44397.03 44397.06 44397.14
Trityl chloride resin 0,5 - 2,5 mmol/g auf Poly(styrol-divinylbenzol), 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh
Trityl chloride resin
Physical Form: Beads Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00284810
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00284810
UN: 3261
ADR: 8,III