1-Chlor-2-[chlor(diphenyl)methyl]benzol 1,0 - 1,4 mmol/g auf Polystyrol, 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl chloride, Chloro(2-chlorophenyl)diphenylmethane, (Chloro(2-chlorophenyl)methylene)dibenzene
44407.04
44407.09
44407.18
44407.04EA
102
EUR
44407.04
44407.09
44407.18
1-Chlor-2-[chlor(diphenyl)methyl]benzol 1,0 - 1,4 mmol/g auf Polystyrol, 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh
2-Chlorotrityl chloride
CAS No.: 42074-68-0
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00040399
Formel:
C₁₉H₁₄Cl₂ Molecular Weight: 313,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040399 CAS-Nummer: 42074-68-0 |