Alkalimetalle, Plasma-Standardlösung, Ba,Be,Ca,Cs,K,Li,Mg,Na,Rb,Sr @ 100 µg/ml, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44428.AE 44428.AP
44428.AEEA 177 EUR
44428.AE 44428.AP
Alkalimetalle, Plasma-Standardlösung, Ba,Be,Ca,Cs,K,Li,Mg,Na,Rb,Sr @ 100 µg/ml, Specpure®
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD08061357