4-Methylbenzhydrylamine hydrochloride, polymer supported 0,5 - 1,0 mmol/g auf Poly(styrol-divinylbenzol), 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
44455.06
44455.14
44455.06EA
76.3
EUR
44455.06
44455.14
4-Methylbenzhydrylamine hydrochloride, polymer supported 0,5 - 1,0 mmol/g auf Poly(styrol-divinylbenzol), 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh
4-Methylbenzhydrylamine hydrochloride, polymer supported
Physical Form: Beads
Appearance: Off-white to pale yellow
MDL No.: MFCD00801150