Platin 10% auf Aluminiumoxid, reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Platinium
44494.14
44494.22
44494.14EA
543
EUR
44494.14
44494.22
Platin 10% auf Aluminiumoxid, reduziert
Platinum
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: Granular
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Molecular Weight: 195,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 |