Fullerene buckytube/nanotube einwandig
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
44508.01
44508.03
44508.01EA
71.2
EUR
44508.01
44508.03
Fullerene buckytube/nanotube einwandig
Fullerene buckytube/nanotube
CAS No.: 308068-56-6
Physical Form: Powder
Appearance: Black
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00282904
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00282904 CAS-Nummer: 308068-56-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III |