Calcium-D-gluconat 2,5% (w/w) in wässriger Lösung, Gel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: D-Gluconsäure Calciumsalz, Dextronsäure Calciumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Calciumsalz
44542.15 44542.TJ
44542.15EA 138 EUR
44542.15 44542.TJ
Calcium-D-gluconat 2,5% (w/w) in wässriger Lösung, Gel
Calcium-D-gluconat
CAS No.: 299-28-5 Molecular Formula: Ca[HOCH2(CHOH)4CO2]2 Formula Weight: 430.37 Physical Form: Gel MDL No.: MFCD00064209
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064209
CAS-Nummer: 299-28-5