Palladium 10% auf Aktivkohle-Pulver, eierschale, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
44696.18
44696.30
44696.18EA
1557
EUR
44696.18
44696.30
Palladium 10% auf Aktivkohle-Pulver, eierschale, reduziert
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
UN No.: UN3178
MDL No.: MFCD00011167
Formel:
Pd Molecular Weight: 106.420 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03457879 CAS-Nummer: 7440-05-3 UN: 3178 ADR: 4.1 III |