Poly(styrene-divinylbenzene), 2% quervernetzt mit Divinylbenzol 200-400 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: SDVB resin, Styrene-divinylbenzene resin, Styrene-divinylbenzene copolymer, Poly(styrene-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene
44708.14 44708.22 44708.36
44708.14EA 59.6 EUR
44708.14 44708.22 44708.36
Poly(styrene-divinylbenzene), 2% quervernetzt mit Divinylbenzol 200-400 mesh
Poly(styrene-divinylbenzene)
CAS No.: 9003-70-7 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00146442
Applications: Preparation of Merrifield type resins
Formel: [-CH₂CH(C₆H₅)-]x[-CH₂CH[C₆H₄(CHCH₂)]-]y
Molecular Weight: 234.342 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00146442
CAS-Nummer: 9003-70-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable