Silicium(II)oxid, große Fläche Katalysatorträger
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Silicon monoxide, Silicon oxide
44740.22
44740.36
44740.A3
44740.22EA
45.4
EUR
44740.22
44740.36
44740.A3
Silicium(II)oxid, große Fläche Katalysatorträger
Silicium(II)oxid
Physical Form: 3.18mm (0.125in) Pellets
MDL No.: MFCD00011232
Applications: Typical properties: S.A.250m2/g
Formel:
SiO Molecular Weight: 44,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 10097-28-6 |